Documents
245852
Sigma-Aldrich
Propyl formate
97%
Synonyme(s) :
n-Propyl methanoate
About This Item
Formule linéaire :
HCOOCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
1739272
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.03 (vs air)
Pression de vapeur
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
Point d'ébullition
80-81 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Propyl formate was used in the synthesis of the radicals - CH3CH2CHOCHO, CH3CHCH2OCHO, and CH2CH2CH2OCHO by TiCl3.H2O2 radical-generating method.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
EPR study of radicals derived from n-propyl formate.
Journal of Magnetic Resonance, 39(1), 137-140 (1969)