Principaux documents
W332518
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylthiazole
≥98%, FG
Synonyme(s) :
2,4,5-trimethyl-1,3-thiazole
W332518-SAMPLE-K
74,30 $
25 G
150,00 $
100 G
314,00 $
1 KG
1 970,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W332518-SAMPLE-K
74,30 $
25 G
150,00 $
100 G
314,00 $
1 KG
1 970,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.21
Numéro FEMA:
3325
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11650
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
15.019
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pb
166-167 °C/717 mmHg (lit.)
Densité
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cocoa; coffee; musty; vegetable; nutty
Chaîne SMILES 
Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C6H9NS/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
Clé InChI
BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,4,5-Trimethylthiazole is a sulfur-containing heterocyclic compound[1] mainly found in meat products such as chicken broth[2], cooked beef[3] and roasted lamb fat.[4]
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2,4,5-trimethylthiazole, CAS Registry Number 13623-11-5.: A comprehensive safety assessment of 2,4,5-Trimethylthiazole used in fragrances, evaluating its impact on human health and the environment, underscoring its relevance in food and cosmetic industries (Api et al., 2024).
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Characterization of some volatile constituents of dry red beans.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(3), 516-519 (1975)
Heterocyclic compounds found in cooked meats.
Shibamoto T.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 28(2), 237-243 (1980)
Primary odorants of chicken broth.
Gasser U & Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 190(1), 3-8 (1990)
Emmanuel Galliot et al.
Behavioural processes, 90(2), 161-166 (2012-01-18)
Odors can have repulsive effects on rodents based on two complementary adaptive behaviors: the avoidance of predator odors (potentially dangerous) and the avoidance of trigeminal stimulants (potentially noxious). The present study aimed to compare the behavioral effects on mice of
P D Wes et al.
Nature, 410(6829), 698-701 (2001-04-05)
Caenorhabditis elegans senses at least five attractive odours with a single pair of olfactory neurons, AWC, but can distinguish among these odours in behavioural assays. The two AWC neurons are structurally and functionally similar, but the G-protein-coupled receptor STR-2 is
Questions
  1. What is the solubility for products W332518 and 219185?
    1 answer
    1. The solubility for the product indicates that it is soluble in alcohol, dipropylene glycol, and slightly soluble in water. The estimated solubility in water is approximately 530 mg/L at 25°C.