Principaux documents
W342017
Sigma-Aldrich
Damascénone
natural, 1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol), FG
Synonyme(s) :
β-Damascénone, 1-(2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-dién-1-yl)-2-butèn-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Numéro FEMA:
3420
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.108
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Forme
liquid
Concentration
1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol)
Couleur
yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
Densité
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; smoky; herbaceous; nutty; citrus; woody; rose; wine-like
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
Clé InChI
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
La damascénone est une cétone norisoprénoïde que l'on retrouve principalement dans le vin rouge.[1] Elle est présente naturellement dans la tomate[2] et le raisin.[3]
Application
La damascénone est une substance odorante qui peut être utilisée dans les shampoings, les parfums, les produits cosmétiques décoratifs, les savons de toilette ainsi que les produits non cosmétiques comme les produits de nettoyage et les détergents ménagers.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Goût détectable à 1-5 ppm
Autres remarques
Produit présent naturellement dans : jus de pomme, abricot, cassis, raisin, framboise, fraise, cognac, rhum, whisky et scotch.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Lucia Castro-Vázquez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(13), 4809-4813 (2006-06-22)
Honeydew honeys from holm-oak, oak, and forest were isolated for aroma compounds by simultaneous distillation-extraction and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. In all, 66 volatile components were identified and quantified. trans-Oak lactone, a characteristic volatile component of oak wood, is
Henryk H Jeleń et al.
Journal of chromatography. A, 1218(42), 7566-7573 (2011-08-13)
Jutrzenka is a sweet liquer wine produced in Poland from the grape variety of the same name, developed in Poland to withstand the harsh climate of winery regions. Jutrzenka wine has a characteristic aroma with strong fruity and flowery notes
Fabienne Chevance et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(13), 3818-3821 (2002-06-13)
This study investigated the increase of beta-damascenone content during aging in a variety of commercial Belgian beers. Quantities detected in fresh beers were generally low (from 6 ng/g to 25 ng/g). After 5 days at 40 degrees C, the level
Frank Benkwitz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(25), 6293-6302 (2012-06-06)
In this study three different approaches were employed to identify key odorants in Sauvignon blanc wines. First, the concentrations of the odorants were compared to their respective aroma detection thresholds. The resulting odor activity values (OAV) were transformed into a
Bénédicte Pineau et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(10), 4103-4108 (2007-04-24)
beta-Damascenone, a C-13 norisoprenoid compound, is usually presented as an impact odorant in red wines. Its direct contribution to their aroma was investigated. Both free beta-damascenone and beta-damascenone precursors were isolated from various French red wines and then analyzed by