Principaux documents
W277315
Sigma-Aldrich
Acétate de néryle
natural, 90%
Synonyme(s) :
cis-3,7-diméthyl-2,6-octadien-1-yl acétate
W277315-SAMPLE-K
77,90 $
500 G
654,00 $
1 KG
896,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W277315-SAMPLE-K
77,90 $
500 G
654,00 $
1 KG
896,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro FEMA:
2773
Beilstein:
1722814
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2061
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.213
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
Halal
Kosher
natural
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
pb
134 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
Clé InChI
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Natural occurrence: Orange juice, lemon, grapefruit, mandarin, lime and bergmot essential oils, black currant buds, grape, nutmeg, cocoa, tea, spice and buchu oil.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
209.8 °F
Point d'éclair (°C)
98.8 °C
Les clients ont également consulté
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out