173495
Geranyl acetate
≥97%
Synonyme(s) :
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.8 (vs air)
Pression de vapeur
0.07 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Impuretés
1-2% neryl acetate
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
138 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Clé InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter