W230915
Citronellol
mixture of isomers, natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pression de vapeur
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥95%
Composition
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citronellol
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
225 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
citronellol
Propriétés organoleptiques
waxy; floral; rose
Chaîne SMILES
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Clé InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup