I4883
Ibuprofen
≥98% (GC), powder, COX inhibitor
Synonyme(s) :
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, Brufen, Motrin, Rebugen, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
98,60 $
About This Item
98,60 $
Produits recommandés
Nom du produit
Ibuprofen, ≥98% (GC)
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Pf
77-78 °C
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Description générale
Application
- to study its vascular and pulmonary effects on neonatal lung development[2]
- to study its effects on cell apoptosis, cell proliferation, and histology changes in human cholangiocarcinoma cell lines[3]
- in the preparation of a terpene-based therapeutic deep eutectic system (THEDES) to investigate its physicochemical, antimicrobial, and anticancer properties[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
suitable for GCActive Filters