W262528
Lemon oil
cold-pressed, California origin, FG
Synonyme(s) :
Lemon oil c.p. california
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Citrus limon
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
cold-pressed
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D +64°, neat
Composition
may contain IFRA restricted Citral, ≤3.0%
may contain IFRA restricted Geraniol, ≤0.2%
Origine
California origin
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C (lit.)
Densité
0.850 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lemon; citrus
Catégories apparentées
Application
- Preparation, Characterization and Biological Activities of an Oil-in-Water Nanoemulsion from Fish By-Products and Lemon Oil by Ultrasonication Method.: This paper presents the preparation and biological evaluation of a nanoemulsion combining fish by-products and lemon oil. The study highlights the nanoemulsion′s potential antimicrobial and antioxidant activities (Azmi NAN et al., 2022).
- Impact of pea protein-inulin conjugates prepared via the Maillard reaction using a combination of ultrasound and pH-shift treatments on physical and oxidative stability of algae oil emulsions.: This research examines the impact of pea protein-inulin conjugates on the stability of algae oil emulsions, with lemon oil used to assess oxidative stability improvements (Jiang W et al., 2022).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique