Principaux documents
W255807
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Acétyl butyryle
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro FEMA:
2558
Beilstein:
1699896
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
152
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.018
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
butter; caramel; creamy; oily; sweet
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
128 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter; caramel; creamy; oily; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 2,3-hexanedione est une dicétone commercialement utilisée dans les industries alimentaires et des parfums pour donner un arôme de beurre ou de fromage dans différentes denrées alimentaires et parfums. Elle est naturellement présente dans le café, la bière et les fèves de soja fermentées.
Application
  • Volatile organic compounds of the soil bacterium Bacillus halotolerans suppress pathogens and elicit defense-responsive genes in plants.: This research unveils how volatile organic compounds from Bacillus halotolerans, including 2,3-Hexanedione, can suppress plant pathogens and trigger defense genes. This finding could lead to natural plant protection strategies and enhance agricultural productivity (Rana et al., 2024).
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Evaluation of the hypersensitivity potential of alternative butter flavorings
Anderson SE, et al.
Food And Chemical Toxicology, 62(1), 373-381 (2013)
Molecular mechanism of hexane neuropathy: significant differences in pharmacokinetics between 2.3-, 2.4-, and 2.5-hexanedione.
K Iwasaki et al.
Industrial health, 22(3), 177-187 (1984-01-01)
Thomas R Zilz et al.
Toxicology, 231(2-3), 210-214 (2007-01-19)
The potential cytotoxicity of two hexanedione food additives (2,3 and 3,4 isomers) was evaluated in comparison with the neurotoxic hexane metabolite 2,5-hexanedione in the human SK-N-SH neuroblastoma line using the MTT assay to indicate mitochondrial dehydrogenase activity and flow cytometry
Emerson S Lacey et al.
Journal of chemical ecology, 30(8), 1493-1507 (2004-11-13)
This is the first fully verified report of an aggregation pheromone produced by a cerambycid beetle species. Field bioassays with adult Neoclytus acuminatus acuminatus (F.) (Coleoptera: Cerambycidae) revealed that males produce a pheromone that attracts both sexes. Extracts of odors
Michael D Coleman et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 102(1), 25-29 (2007-11-02)
The effects of the alpha-diketone derivatives 2,3- and 3,4-hexanediones were investigated in three non-neuronal cell lines (MCF7, HepG(2) and CaCo-2) as well as in the neuroblastoma line, SH-SY5Y. The MTT reduction assay was employed to determine the necrotic effects of