Documents
8.18732
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Hexanedione, propyl diketone, methylpropylglyoxal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
223-350-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
13 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-5.9 % (v/v)
Point d'ébullition
130 °C/1013 hPa
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 28 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: This study explores the enzymatic reduction of 2,3-hexanedione to produce hydroxy ketones, providing insights into biocatalytic applications (Muschallik et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup