W316814
3,4-Hexanedione
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Hexane-3,4-dione
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
Point d'ébullition
131 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; buttery
Chaîne SMILES
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup