306932
3,4-Hexanedione
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
Point d'ébullition
131 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup