Principaux documents
W236101
Sigma-Aldrich
(±)-5-Décanolide
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
δ-Décanolactone, (±)-δ-Pentyl-δ-valérolactone, (±)-6-Pentyltétrahydro-2H-pyran-2-one, Acide 5-hydroxydécanoïque δ-lactone
W236101-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
186,00 $
5 KG
723,00 $
10 KG
1 200,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W236101-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
186,00 $
5 KG
723,00 $
10 KG
1 200,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
2361
Beilstein:
117520
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
621
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.007
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
δ-Decalactone is the main flavor compound found in nonfat dry milk[1], evaporated and dried whole milk.[2] It is also reported to be responsible for the coconut-like off-flavor in fat-containing dairy products.[3]
Autres remarques
Natural occurrence: Sherry, white wine, mango, cassava, loganberry and fresh plum.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (2002)
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining
Questions
  1. Ciao, che taglio ha la confezione sample-k? Grazie
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.