74026
(±)-5-Décanolide
analytical standard
Synonyme(s) :
δ-Décanolactone, (±)-δ-Pentyl-δ-valérolactone, (±)-6-Pentyltétrahydro-2H-pyran-2-one, Acide 5-hydroxydécanoïque δ-lactone
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.456-1.462
n20/D 1.458 (lit.)
pb
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable