Principaux documents
W361305
Sigma-Aldrich
ε-Decalactone
≥99%
Synonyme(s) :
7-Butyl-2-oxepanone
25 G
132,00 $
100 G
170,00 $
1 KG
970,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25 G
132,00 $
100 G
170,00 $
1 KG
970,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
3613
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.029
Nomenclature NACRES :
NA.21
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
117 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCC1CCCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
YKVIWISPFDZYOW-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
M Furukawa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 199(1), 41-45 (1994-02-28)
Lipase from Pseudomonas cepacia was modified with 2,4-bis[O-methoxypoly(ethylene glycol)]-6-chloro-s-triazine, activated PEG2, to form PEG-lipase. The PEG-lipase is soluble and active in organic solvents. It catalyzes alcoholysis of racemic epsilon-decalactone with ethanol in 1,1,1-trichloroethane to form (R)-hydroxydecanoic acid ethyl ester. No
K Juni et al.
Critical reviews in therapeutic drug carrier systems, 3(3), 209-232 (1987-01-01)
Poly(hydroxy acids) so far have been examined for use in drug delivery in limited number, while the advantageous use of the polymers has been recognized due to their biodegradability and biocompatibility. Homo- and copolymers of lactic acid and glycolic acid