W240115
(±)-5-Dodecanolide
mixture of isomers, natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
(±)-6-heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, Acide 5-hydroxydodécanoïque δ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Cocos nucifera (oil)
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
Point d'ébullition
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
tree nuts
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
Chaîne SMILES
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup