W320803
(Methylthio)methylpyrazine
mixture of isomers, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Popcorn thiopyrazine
74,30 $
About This Item
74,30 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
Chaîne SMILES
CSc1cnc(C)cn1.CSc2nccnc2C
InChI
1S/2C6H8N2S/c1-5-3-8-6(9-2)4-7-5;1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h2*3-4H,1-2H3
Clé InChI
PYWKOMLPQRZQSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F
Point d'éclair (°C)
89 °C