Principaux documents
W222216
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Methylpropionic acid
W222216-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
168,00 $
1 KG
271,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W222216-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
168,00 $
1 KG
271,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro FEMA:
2222
Beilstein:
635770
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
6c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.006
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
butter; acidic; rancid
Qualité:
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.04 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
153-154 °C (lit.)
Pf
−47 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter; acidic; rancid
Chaîne SMILES 
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Clé InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Natural occurrence: Roman chamomile, strawberry, dairy products.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
E M Faed et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 5(2), 195-198 (1978-03-01)
1. Two main conjugates of CPIB (2-[chlorophenoxy]-2-methylpropionic acid) are present in the urine of subjects taking clofibrate. The metabolites can be separated by thin-layer chromatography (TLC). 2. Both conjugates are hydrolysed by dilute alkali, but only one is hydrolysed by
A Vyalikh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(18), 2249-2257 (2007-05-10)
Solid state deuterium NMR has been used to study the molecular motion of d(6)-isobutyric acid (d(6)-iBA) in the pure (unconfined) state and confined in the cylindrical pores of two periodic mesoporous silica materials (MCM-41, pore size 3.3 nm and SBA-15
Kimberlee S Mix et al.
Molecular pharmacology, 65(2), 309-318 (2004-01-27)
Matrix metalloproteinases (MMPs) degrade extracellular matrix components, and overexpression of these enzymes contributes to tissue destruction in arthritis. Of particular importance are the collagenases, MMP-1 and MMP-13, which have high activity against the interstitial collagens in cartilage. In this study
Nicoletta Beffagna et al.
Journal of experimental botany, 58(15-16), 4183-4194 (2007-11-28)
In Arabidopsis thaliana cells, fusicoccin (FC) treatment induced an early and marked increase in the extracellular H(2)O(2) level. It also increased the huge hypo-osmotic stress-induced oxidative wave and, in addition, prevented the H(2)O(2) peak drop. These effects were apparently not
Julia Biermann et al.
Molecular vision, 17, 395-403 (2011-02-12)
Histone deacetylase inhibitors (HDACi) have neuroprotective effects under various neurodegenerative conditions, e.g., after optic nerve crush (ONC). HDACi-mediated protection of central neurons by increased histone acetylation has not previously been demonstrated in rat retinal ganglion cells (RGCs), although epigenetic changes