96499
Isobutyric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-Methylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.04 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
10 %
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Conditions de stockage
under inert gas
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
153-154 °C (lit.)
Pf
−47 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Clé InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup