Documents
W222119
Sigma-Aldrich
Acide butyrique
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Acide 1-propane-carboxylique, Acide butanoïque, Acide propylformique, Acide éthylacétique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro FEMA:
2221
Numéro Beilstein :
906770
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
5c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.005
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
3.04 (vs air)
Pression de vapeur
0.43 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
−6-−3 °C (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cheese; fruity; buttery
Chaîne SMILES 
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HDAC1(3065)
Description générale
L'acide butyrique est un acide gras volatil pouvant être utilisé comme agent aromatisant. Il a une saveur fruitée ou fromagée et se retrouve principalement dans les produits laitiers.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 359-360 (1997)
Effect of fat content on odor intensity of three aroma compounds in model emulsions: ?-decalactone, diacetyl, and butyric acid.
Guyot C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(8), 2341-2348 (1996)
Effects of volatile fatty acid concentrations on methane yield and methanogenic bacteria
Wang Y, et al
Biomass and Bioenergy, 33(5), 848-853 (2009)
Gili Berkovitch et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(23), 7356-7369 (2008-11-15)
Multifunctional acyloxyalkyl ester prodrugs of 5-aminolevulinic acid in cancer cell lines inhibited the proteasome and induced apoptosis and heme synthesis. The most potent prodrug was butyryloxymethyl 5-amino-4-oxopentanoate (1a). The metabolically released formaldehyde from the prodrugs was the dominant factor affecting
Ada Rephaeli et al.
International journal of cancer, 116(2), 226-235 (2005-04-01)
AN-7, a prodrug of butyric acid, induced histone hyperacetylation and differentiation and inhibited proliferation of human prostate 22Rv1 cancer cells in vitro and in vivo. In nude mice implanted with these cells, 50 mg/kg AN-7 given orally thrice a week