Principaux documents
47266
Supelco
Sugar Alcohol Kit
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
1 KIT
269,00 $
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
269,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12164500
Numéro E:
E965
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 kit
Concentration
(individually packaged in quantities indicated)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Sugar Alcohol Kit contains individually packaged standards in the quantities listed. The sugar alcohols are prepared, tested, and individually packaged using rigorous manufacturing procedures.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • D-(+)Arabitol 500 mg
  • Dulcitol (Galactitol) 500 mg
  • iso-Erythritol 500 mg
  • Glycerol 500 mg
  • Maltitol 500 mg
  • D-Mannitol 500 mg
  • Ribitol (Adonitol) 500 mg
  • D-Sorbitol 500 mg
  • Xylitol 500 mg
Afficher tout (9)