Principaux documents
T76201
Sigma-Aldrich
Trimethylene oxide
97%
Synonyme(s) :
1,3-Epoxypropane, 1,3-Propylene oxide, Cyclooxabutane, Oxacyclobutane, Oxetane
5 G
166,00 $
10 G
278,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
166,00 $
10 G
278,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
102382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
5.09 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.388-1.396
n20/D 1.392 (lit.)
pb
50 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1COC1
InChI
1S/C3H6O/c1-2-4-3-1/h1-3H2
Clé InChI
AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Trimethylene oxide is a strained cyclic ether which can be used to replace carbonyl / gem-dimethyl groups during molecular modelling of bioactive molecules.[1]
  • It can be incorporated in various bioactive molecule and drug substances for its improved physicochemical properties, via novel C-H activation methods.[2][3][4][5]
  • Trimethylene oxide can also be used in the synthesis of poly(trimethylene oxide) and related polymer electrolytes.[6][7][8]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Role of polar side chains in Li+ coordination and transport properties of polyoxetane-based polymer electrolytes.
Sai R, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 19(7), 5185-5194 (2017)
Radical ?-C? H Hydroxyalkylation of Ethers and Acetal.
Yoshimitsu T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(6), 2342-2345 (2005)
Photocatalytic Synthesis of Oxetane Derivatives by Selective C-H Activation.
Ravelli D, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(13), 2781-2786 (2014)
Radical addition of ethers to alkenes under dioxygen catalyzed by N-hydroxyphthalimide (NHPI)/Co(OAc)2.
Hirano K, et al.
Tetrahedron Letters, 43(20), 3617-3620 (2002)
Synthesis and characterization of high molecular weight poly (trimethylene oxide).
Qureshi MY and Ochel M
Eur. Polymer J., 32(6), 691-693 (1996)