Principaux documents
175188
Sigma-Aldrich
Cyclopentene oxide
98%
Synonyme(s) :
1,2-Epoxycyclopentane, 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexane
5 G
165,00 $
25 G
527,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
165,00 $
25 G
527,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Beilstein:
102495
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
102 °C (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CC2OC2C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-5(3-1)6-4/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup