Principaux documents
733296
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyoxetane
95%
Synonyme(s) :
1,3-Epoxy-2-propanol, 3-Oxetanol
1 G
40,00 $
40,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
40,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Disponibilité
not available in Japan, EU
Indice de réfraction
n20/D 1.438
Densité
1.167 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
189.0 °F
Point d'éclair (°C)
87.2 °C