Principaux documents
367303
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-D-mannitol
98%
5 G
155,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
155,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H30O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.43
Beilstein:
4235336
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
Pf
103-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
InChI
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable