Principaux documents
S799831
1-(1-CHLOROETHYL)-4-NITROBENZENE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.611
Numéro MDL:
37,90 $