Documents
8.06772
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
4-(NO2)C6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-517-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
155 °C/20 hPa
Pf
75 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup