Principaux documents
924520
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl chloride
Synonyme(s) :
4-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Beilstein:
606667
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup