112208
4-Nitrobenzoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
p-Nitrobenzoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
Pf
71-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
<li><strong>Automated Synthesis of [11C]PiB:</strong> 4-Nitrobenzoyl chloride is utilized in the automated synthesis of [11C]PiB, a radiopharmaceutical for PET imaging of amyloid, highlighting its role in enhancing neuroimaging techniques (Singh et al., 2024).</li>
</ul>
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges