Principaux documents
QBD10826
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®7-NH2
Synonyme(s) :
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Polyethylene glycol
100 MG
494,00 $
1000 MG
1 820,00 $
494,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
494,00 $
1000 MG
1 820,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H50N4O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.76
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
494,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O
Clé InChI
HRGIYGOBSBFLMX-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Biotin-dPEG®7-amine is a single molecular weight dPEG® product containing a terminal primary amine that permits biotin labeling with precise spacing to molecules containing a free carboxylic acid or aldehyde group. For small peptides and small molecules, the labeling can be site specific, while for larger molecules such as proteins, the labeling may be more random. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (29.8 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable