Principaux documents
QBD10786
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®23-NH2
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
622,00 $
1000 MG
2 220,00 $
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
622,00 $
1000 MG
2 220,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C58H114N4O25S
Poids moléculaire :
1299.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
Clé InChI
LQIGDDHILHLQSX-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Biotin-dPEG®23-amine is a single molecular weight dPEG® containing a terminal primary amine that permit biotin labeling with precise spacing to molecules containing a free carboxylic acid or aldehyde group. For small peptides and small molecules, the labeling can be site specific, while for larger molecules such as proteins, the labeling may be more random. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (87 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable