QBD10200
NHS-dPEG®4-biotin
Synonyme(s) :
(+)-Biotin-PEO4-NHS-propionate, NHS-PEO4-Biotin, Polyethylene glycol
208,00 $
About This Item
208,00 $
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: linker
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C25H40N4O10S/c30-20(4-2-1-3-19-24-18(17-40-19)27-25(34)28-24)26-8-10-36-12-14-38-16-15-37-13-11-35-9-7-23(33)39-29-21(31)5-6-22(29)32/h18-19,24H,1-17H2,(H,26,30)(H2,27,28,34)/t18-,19-,24-/m0/s1
Clé InChI
DTLVBHCSSNJCMJ-JXQFQVJHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable