QBD10211
m-dPEG®4-NHS ester
Synonyme(s) :
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4,7,10,13-tetraoxatetradecanoate, Polyethylene glycol, Triethylene glycol methyl ether 2-(succinimidyloxycarbonyl)ethyl ether
196,00 $
About This Item
196,00 $
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1CCC(N1OC(CCOCCOCCOCCOC)=O)=O
InChI
1S/C14H23NO8/c1-19-6-7-21-10-11-22-9-8-20-5-4-14(18)23-15-12(16)2-3-13(15)17/h2-11H2,1H3
Clé InChI
MAYFFZZPEREGBQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable