Principaux documents
56485
Sigma-Aldrich
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate sodium salt, Sulfo-NHS
250 MG
261,00 $
1 G
827,00 $
5 G
3 020,00 $
261,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
261,00 $
1 G
827,00 $
5 G
3 020,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4NNaO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.13
Beilstein:
6359129
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
261,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Composition
carbon, 21.57-22.68 (anhydrous)
nitrogen, 6.28-6.61 (anhydrous)
Capacité de réaction
reaction type: Addition Reactions
Impuretés
≤4% water
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
imide
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Application
Le N-hydroxysulfosuccinimide, sel sodique, est un analogue sulfoné de N-hydroxysuccinimide qui est soluble dans l′eau. Il peut réagir dans une réaction de couplage avec les acides carboxyliques en présence de cynamides tels que le 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl) cynamide (EDC) pour former des esters actifs de N-hydroxysulfosuccinimide hydrophiles. Ces esters sont utiles dans les expériences de réticulation des protéines.[1][2]
Conditionnement
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l′intérieur du flacon.
Autres remarques
Le sulfo-NHS est utilisé pour préparer des esters actifs hydrophiles, par exemple comme agents de réticulation[3][4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
N-hydroxysulfosuccinimide active esters: bis (N-hydroxysulfosuccinimide) esters of two dicarboxylic acids are hydrophilic, membrane-impermeant, protein cross-linkers.
Staros JV
Biochemistry, 21(17), 3950-3955 (1982)
Karen S Cheung Tung Shing et al.
Scientific reports, 8(1), 12457-12457 (2018-08-22)
A direct interaction between the erythropoietin (EPOR) and the beta-common (βc) receptors to form an Innate Repair Receptor (IRR) is controversial. On one hand, studies have shown a functional link between EPOR and βc receptor in tissue protection while others
R Maydelid Trujillo-Nolasco et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109766-109766 (2019-07-28)
Radiosynovectomy is a technique used to decrease inflammation of the synovial tissue by intraarticular injection of a β-emitting radionuclide, such as 177Lu, which is suitable for radiotherapy due to its decay characteristics. Drug-encapsulating nanoparticles based on poly lactic‑co‑glycolic acid (PLGA)
P S Anjaneyulu et al.
International journal of peptide and protein research, 30(1), 117-124 (1987-07-01)
N-Hydroxysulfosuccinimide esters are reactive functional groups employed in a variety of protein modification reagents, especially cross-linking reagents. For these compounds, hydrolysis is the most important reaction competing for reaction of the esters with nucleophilic groups in proteins. We have employed
Eloy Povedano et al.
Scientific reports, 8(1), 6418-6418 (2018-04-25)
This paper describes two different electrochemical affinity biosensing approaches for the simple, fast and bisulfite and PCR-free quantification of 5-methylated cytosines (5-mC) in DNA using the anti-5-mC antibody as biorecognition element. One of the biosensing approaches used the anti-5-mC as
Articles
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the storage conditions for product 56485? There are no recommended conditions. Is it Room temp?
    1 answer
    1. As mentioned in the Material Safery Data Sheet, section 7, it is recommended to store under inert gas such as argon or nitrogen. Please see the link below to review the SDS:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/56485