B5161
Biotin 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Synonyme(s) :
Sulfosuccinimidyl biotin
179,00 $
About This Item
179,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
DMF: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C14H19N3O8S2.Na.H/c18-10-5-9(27(22,23)24)13(20)17(10)25-11(19)4-2-1-3-8-12-7(6-26-8)15-14(21)16-12;;/h7-9,12H,1-6H2,(H2,15,16,21)(H,22,23,24);;
Clé InChI
NKHCQKKDLWGBRK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges