Principaux documents
PH004722
1-(10-{3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl}-10H-phenothiazin-2-yl)ethanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.583
Numéro MDL:
Autres remarques