D141208
2-Chloro-N,N-dimethylethylamine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
1-Chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl chloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)dimethylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
201-204 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCCl
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges