Principaux documents
D145203
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
96%
Synonyme(s) :
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
100 G
50,90 $
50,90 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
50,90 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.07
Beilstein:
3670046
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,90 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
crystals
Pf
140-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
M A Carfagna et al.
Molecular pharmacology, 44(1), 129-141 (1993-07-01)
Perturbations of rat brain synaptic plasma membrane (SPM) bilayer structure and Na+/K(+)-ATPase activity were correlated for drugs that are structurally related and exhibit similar toxicological side effects but belong to different pharmacological classes. Na+/K(+)-ATPase IC50 values decrease linearly with increasing