Documents
486353
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9-amine
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Amino-2-methyl-d3-propane-d6
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3CNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
-67 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
YBRBMKDOPFTVDT-GQALSZNTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-36.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38 °C - closed cup