Principaux documents
P45702
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
Synonyme(s) :
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
100 ML
49,60 $
500 ML
134,00 $
49,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
49,60 $
500 ML
134,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Beilstein:
1903790
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
eCl@ss :
39011007
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
~3 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Activité optique
[α]22/D −42°, neat
Pureté optique
ee: ≥81% (GLC)
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
Pf
-64 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.3 °F
Point d'éclair (°C)
31.3 °C