Principaux documents
E29508
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexylamine
98%
Synonyme(s) :
β-Ethylhexylamine, 1-Amino-2-ethylhexane, 2-Ethyl-1-aminohexane, 2-Ethyl-1-hexanamine, 2-Ethylhexanamine, 2-Ethylhexylamine
100 ML
52,90 $
1 L
167,00 $
52,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
52,90 $
1 L
167,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
Beilstein:
1209249
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.2 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
563 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
Clé InChI
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethyl-1-hexylamine can be used as a reactant to synthesize:
  • Carbonyl compounds through oxidative deamination by using N-tert-butylphenylsulfinimidoyl chloride.[1]
  • Nitriles via Ru-catalyzed oxidation in the presence of molecular oxygen.[2]
  • Alkyl isothiocyanates by reacting with carbon disulfide in the presence of a base.[3]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
122.0 °F
Point d'éclair (°C)
50 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What is the water content present in 2-Ethyl-1-hexylamine.
    1 answer
    1. Unfortunately, the water content of this product has not been determined.