325163
Dodecylamine
≥99%
Synonyme(s) :
1-Aminododecane, Laurylamine
89,90 $
About This Item
89,90 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
64 mmHg ( 170 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
solid
pb
247-249 °C (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 3.5 g/L at 25 °C
Densité
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Clé InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges