126802
Heptylamine
99%
Synonyme(s) :
1-Aminoheptane
68,20 $
About This Item
68,20 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
154-156 °C (lit.)
Densité
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCCCN
InChI
1S/C7H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-8H2,1H3
Clé InChI
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter