Principaux documents
131202
Sigma-Aldrich
Dihexylamine
97%
Synonyme(s) :
Bis(1-hexyl)amine
100 ML
81,60 $
500 ML
287,00 $
81,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
81,60 $
500 ML
287,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)5]2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.35
Beilstein:
1738519
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
6.4 (vs air)
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
192-195 °C (lit.)
Densité
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
Clé InChI
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dihexylamine nitrosation rate was enhanced when the reaction was carried out in the presence of micelles containing bile acid conjugates and lecithin[1].
Application
Dihexylamine was used in the preparation of succinic acid[2].
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Y K Kim et al.
IARC scientific publications, (31)(31), 207-214 (1980-01-01)
The rate of nitrosation of dihexylamine is enhanced when the reaction is carried ut in the presence of micelles containing bile acid conjugates or bile acid conjugates and lecithin. The nitrosation of smaller dialkylamines is not affected. The nitrosation of
Tanja Kurzrock et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 34(7), 779-787 (2011-02-26)
Biotechnologically produced succinic acid has the potential to displace maleic acid and its uses and to become an important feedstock for the chemical industry. In addition to optimized production strains and fermentation processes, an efficient separation of succinic acid from