E29109
2-Ethylhexanal
96%
Synonyme(s) :
2-Ethylcapronaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Impuretés
<4% 2-ethylhexanoic acid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A reductant in the Mukaiyama epoxidation of cis-cyclooctene.
- A reactant in the Horner-Wadsworth-Emmons reaction to synthesize cis-α,β-unsaturated amides.
- A starting material to synthesize 2-ethylhexanoic acid using manganese(II) acetate as a catalyst.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup