Principaux documents
110094
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyraldehyde
≥92%
Synonyme(s) :
2-Ethylbutanal
250 ML
163,00 $
1 L
505,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
163,00 $
1 L
505,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Beilstein:
1209330
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥92%
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pb
117 °C (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
CCC(CC)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-6(4-2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UNNGUFMVYQJGTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Ethylbutyraldehyde reacts with cyclohexanecarbaldehyde to form homoallylic alcohols[1].
Application
2-Ethylbutyraldehyde has been used in the preparation of aldoximes using aqueous hydroxylamine[2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Controlling Selectivity in the Consecutive Reaction Network of Aldoxime Hydrogenation to Primary Amines.
Gebauer-Henke E, et al. et al.
Synthesis, 102 null
Highly diastereoselective reactions using masked allylic zinc reagents.
Jones P and Knochel P.
Chemical Communications (Cambridge, England), 21, 2407-2408 (1998)
Noa T Sorbara et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(37), 8618-8627 (2019-09-19)
A rational approach that may be applied to a broad class of enzyme-catalyzed reactions to design enzyme inhibitors affords a powerful strategy, facilitating the development of drugs and/or molecular probes of enzyme mechanisms. A strategy for the development of substrate-product
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to