Documents
128465
Sigma-Aldrich
Glyoxal solution
40 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Oxalaldéhyde, Éthanedial
About This Item
Formule linéaire :
OHCCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.04
Numéro Beilstein :
1732463
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
18 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
545 °F
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.4087
Solubilité
water: soluble(lit.)
Densité
1.265 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Clé InChI
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ce produit consiste en une solution à 40 % (au poids) de glyoxal dans l′eau. Le glyoxal est un dialdéhyde aliphatique linéaire contenant deux groupes aldéhyde. Il participe à la synthèse de l′acide glyoxylique. Il est hautement réactif par nature. Il peut être préparé en oxydant de l′éthanol ou de l′acétaldéhyde avec de l′acide nitrique. Il est couramment utilisé dans l′industrie textile et papetière.
Application
Dans une étude, la solution de glyoxal a servi d′agent de réticulation lors de la synthèse de nanoparticules contenant de l′ADN. Il a été utilisé comme réactif de dérivatisation, dans la dérivatisation pré-colonne par fluorescence de peptides contenant du tryptophane en position N-terminale, qui peuvent être séparés par chromatographie liquide haute performance. Il peut également être utilisé dans la synthèse d′une solution de glyoxal bis(4-phényl-3-thiosemicarbazones), qui peut être utilisée dans le dosage spectrophotométrique du palladium dans les catalyseurs.
Autres remarques
Cette forme de glyoxal est composée de 3 moles de glyoxal et de 2 moles d′eau dans une configuration relativement stable.
Attention
Susceptible de former un précipité lors du stockage ; le redissoudre entre 50 et 60 °C.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 312-312 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 465-465 (1994)
"High-performance liquid chromatography of N-terminal tryptophan-containing peptides with precolumn fluorescence derivatization with glyoxal"
Kai M, et al.
Journal of Chromatography A, 653(2), 235-240 (1993)
Misato Iwashita et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 574619-574619 (2020-10-13)
Brain structures are diverse among species despite the essential molecular machinery of neurogenesis being common. Recent studies have indicated that differences in the mechanical properties of tissue may result in the dynamic deformation of brain structure, such as folding. However
Jing Xu et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (59)(59), e3612-e3612 (2012-01-11)
More than 32,000 patients are diagnosed with pancreatic cancer in the United States per year and the disease is associated with very high mortality (1). Urgent need exists to develop novel clinically-translatable therapeutic strategies that can improve on the dismal