Principaux documents
476129
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) maleate
90%
Synonyme(s) :
Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di-2-ethylhexyl maleate, Dioctyl maleate
100 ML
83,30 $
83,30 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
83,30 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
83,30 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Clé InChI
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Description générale
Bis(2-ethylhexyl) maleate is an aliphatic ester which is prepared by catalytic esterification of maleic acid and 2-ethylhexyl alcohol. It is used as a green plasticizer in variety of applications such as adhesives and coatings.[1][2]
Application
  • Structure‐Performance Guided Design of Sustainable Plasticizers from Biorenewable Feedstocks: Explores the use of bis(2-ethylhexyl) maleate in the design of bio-based sustainable plasticizers (C Plass et al., 2021).
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Some Study on Esterification of Maleic Acid with 2-Ethyl hexyl Alcohol.
Sadek EM.
J. Chem. Soc. Pak., 20, 271-274 (1998)
Hanno C Erythropel et al.
Chemosphere, 134, 106-112 (2015-04-29)
The ubiquitous presence of the plasticizer di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the environment is of concern due to negative biological effects associated with it and its metabolites. In particular, the metabolite mono (2-ethylhexyl) phthalate (MEHP) is a potential endocrine disruptor.