O4709
2-Octanone
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Hexyl methyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
173 °C (lit.)
Pf
−16 °C (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup