W461216
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
77,90 $
About This Item
77,90 $
Produits recommandés
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; spicy; woody; minty
Chaîne SMILES
O=C\C(=C\CCC)\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Clé InChI
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
309.9 °F
Point d'éclair (°C)
154.4 °C